4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) ≥90.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
M0609-25G
M0609-500G
TCIAM0609-25GEA
17
EUR
TCIAM0609-25G
TCIAM0609-500G
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline) ≥90.0% (by HPLC)
4,4'-Methylenebis(2-chloroaniline)
Formula:
C₁₃H₁₂Cl₂N₂ |
Número MDL:
MFCD00047829 Núm. CAS: 101-14-4 EINECS: 202-918-9 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,06059 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 90.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 104.0 to 109.0 deg-C |