N-Cbz-D-phenylalaninol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H27819.06
H27819.03
H27819.06EA
112
EUR
H27819.06
H27819.03
N-Cbz-D-phenylalaninol ≥98%
N-Cbz-D-phenylalaninol
Purity: 98%
CAS No.: 58917-85-4
Molecular Formula: C17H19NO3
Formula Weight: 285.35
Melting Point: 92-95°
Optical Rotation: 42° (c=1 in methanol)
Formula:
C₁₇H₁₉NO₃ Pto. de fusión: 92…95 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00191193 Núm. CAS: 58917-85-4 |