Nordihydroguaiaretic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
376300010 376300050 376305000
ACRO376300010EA 94.3 EUR
ACRO376300010 ACRO376300050 ACRO376305000
Nordihydroguaiaretic acid 95%
Nordihydroguaiaretic acid
Formula: C₁₈H₂₂O₄
Pto. de fusión: 184…189 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00002206
Núm. CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 189 °C
HPLC ≥94 %