Nordihydroguaiaretic acid ≥97.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
D0800-1G D0800-5G
TCIAD0800-1GEA 66 EUR
TCIAD0800-1G TCIAD0800-5G
Nordihydroguaiaretic acid ≥97.0% (by HPLC)
Nordihydroguaiaretic acid
Formula: C₁₈H₂₂O₄
Número MDL: MFCD00002206
Núm. CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Índice Merck: 14,06693
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f65e61389007f9372d1cbb58066b870d918b7f6&vid=3f65e61389007f9372d1cbb58066b870d918b7f6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C