3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L18180.06
L18180.03
L18180.06EA
349
EUR
L18180.06
L18180.03
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
Purity: 97%
CAS No.: 367-65-7
Molecular Formula: C8H6F6N2
Formula Weight: 244.14
Melting Point: 44-49°
Beilstein Reference: 3344332
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD01631430
Formula:
C₈H₆F₆N₂ Pto. de fusión: 44…49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631430 Núm. CAS: 367-65-7 ADR: 6.1,III |