1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,2'-(Benzene-1,3-diyl)bis(1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol)
B1403-25G
B1403-5G
TCIAB1403-25GEA
244
EUR
TCIAB1403-25G
TCIAB1403-5G
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene ≥98.0% (por GC)
1,3-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene
Formula:
C₁₂H₆F₁₂O₂ MW: 410,16 g/mol Pto. Ebullición: 100°C Pto. de inflamación: 97°C |
Número MDL:
MFCD00042090 Núm. CAS: 802-93-7 EINECS: 212-354-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |