1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene hydrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1419-25G B1419-5G
TCIAB1419-25GEA 296 EUR
TCIAB1419-25G TCIAB1419-5G
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene hydrate ≥98.0% (por GC)
1,4-Bis(2-hydroxyhexafluoroisopropyl)benzene hydrate
Formula: C₁₂H₆F₁₂O₂·H₂O
Número MDL: MFCD00192487
Núm. CAS: 1992-15-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Water 3.5 to 5.0 %