2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H51875.03
H51875.06
H51875.03EA
89.4
EUR
H51875.03
H51875.06
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline ≥98%
2,4-Dimethyl-6-iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 4102-54-9
Molecular Formula: C8H10IN
Formula Weight: 247.08
Melting Point: 64-65°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD07779005
Formula:
C₈H₁₀IN Pto. de fusión: 64…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07779005 Núm. CAS: 4102-54-9 ADR: 6.1,III |