(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
N-Benzyloxycarbonyl-2-phosphonoglycine trimethyl ester, (±)-Benzyloxycarbonyl-α-phosphonoglycine trimethyl ester, (±)-Methyl 2-benzyloxycarbonylamino-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate, Methyl 2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(dimethoxyphosphoryl)acetate
B22506.06
B22506.14
B22506.06EA
89.7
EUR
B22506.06
B22506.14
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester ≥97%
(±)-Cbz-α-phosphonoglycine trimethyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 88568-95-0
Molecular Formula: C13H18NO7P
Formula Weight: 331.27
Melting Point: 76-80°
MDL No.: MFCD00043304
Formula:
C₁₃H₁₈NO₇P MW: 331,27 g/mol Pto. de fusión: 76…80 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00043304 Núm. CAS: 88568-95-0 |