4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13328.03
L13328.06
L13328.03EA
219
EUR
L13328.03
L13328.06
4,4'-Biphenyldiboronic acid 95%
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 4151-80-8
Molecular Formula: C12H12B2O4
Formula Weight: 241.85
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 2941876
Formula:
C₁₂H₁₂B₂O₄ Pto. de fusión: ∼ 300 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151795 Núm. CAS: 4151-80-8 |