4,4'-Biphenyldiboronic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
[1,1'-Biphenyl]-4,4'-diyldiboronic acid
B2490-1G
B2490-5G
TCIAB2490-1GEA
81
EUR
TCIAB2490-1G
TCIAB2490-5G
4,4'-Biphenyldiboronic acid ≥95.0% (by titrimetric analysis)
4,4'-Biphenyldiboronic acid
Formula:
C₁₂H₁₂B₂O₄ MW: 241,85 g/mol |
Número MDL:
MFCD00151795 Núm. CAS: 4151-80-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Green to Brown powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |