Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Biphenyl-4-sulphonyl Chloride
B2199-25G B2199-5G
TCIAB2199-25GEA 150 EUR
TCIAB2199-25G TCIAB2199-5G
Biphenyl-4-sulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Biphenyl-4-sulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₉ClO₂S
MW: 252,72 g/mol
Número MDL: MFCD00078658
Núm. CAS: 1623-93-4
EINECS: 216-609-1
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08b89cdaacff9ddf227b12c4e5bbc6610c993870&vid=08b89cdaacff9ddf227b12c4e5bbc6610c993870&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C