6-Fluoroquinoline ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H35900.MD H35900.03
H35900.MDEA 52.9 EUR
H35900.MD H35900.03
6-Fluoroquinoline ≥97%
6-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01685512
Núm. CAS: 396-30-5