4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H50355.03
H50355.MD
H50355.03EA
156
EUR
H50355.03
H50355.MD
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Purity: 98%
CAS No.: 243666-11-7
Molecular Formula: C10H7F3N2
Formula Weight: 212.18
MDL No.: MFCD00269411
Formula:
C₁₀H₇F₃N₂ MW: 212,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00269411 Núm. CAS: 243666-11-7 |