trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H1258-1G H1258-5G
TCIAH1258-1GEA 131 EUR
TCIAH1258-1G TCIAH1258-5G
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol ≥98.0% (por GC)
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130,1900 g/mol
Número MDL: MFCD11036248
Núm. CAS: 3685-27-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dcc274283fc543485f9721df37a80421a7fd09c8&vid=dcc274283fc543485f9721df37a80421a7fd09c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C