Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Potassium 4-Pyridyltrifluoroborate
P1684-1G P1684-5G
TCIAP1684-1GEA 62 EUR
TCIAP1684-1G TCIAP1684-5G
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Potassium (4-pyridyl)trifluoroborate
Formula: C₅H₄BF₃KN
Número MDL: MFCD09038543
Núm. CAS: 1111732-87-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bffea16bbdd07358f693ad86404140e2e876561a&vid=bffea16bbdd07358f693ad86404140e2e876561a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 7.0 %