Potassium(iodomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1808-1G P1808-5G
TCIAP1808-1GEA 64 EUR
TCIAP1808-1G TCIAP1808-5G
Potassium(iodomethyl)trifluoroborate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Potassium(iodomethyl)trifluoroborate
Formula: CH₂BF₃IK
Pto. de fusión: 242°C
Número MDL: MFCD11112187
Núm. CAS: 888711-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35a14a25dd597021913c1f789d6124df253cfc3d&vid=35a14a25dd597021913c1f789d6124df253cfc3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %