Sodium phenoxide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sodium phenylate
B25002.18
B25002.30
B25002.18EA
88.6
EUR
B25002.18
B25002.30
Sodium phenoxide ≥98%
Sodium phenoxide
Purity: 98%
CAS No.: 139-02-6
Molecular Formula: C6H5NaO
Formula Weight: 116.09
Odour: Phenol-like
Melting Point:
Formula:
C₆H₅NaO Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013134 Núm. CAS: 139-02-6 EINECS: 205-347-3 ADR: 8,III |