Sodium phenoxide trihydrate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20873.0100
8.20873.0500
8.20873.0100EA
65.8
EUR
8.20873.0100
8.20873.0500
Sodium phenoxide trihydrate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodium phenoxide trihydrate
Formula:
C₆H₅NaO·3H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149636 Núm. CAS: 156150-40-2 EINECS: 205-347-3 UN: 2905 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 56 - 61 °C |
Molar Mass | 170.13 g/mol |