Bis(trimethylsilyl)sulphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bis(trimethylsilyl) sulphate
B1245-25G B1245-5G
TCIAB1245-25GEA 176 EUR
TCIAB1245-25G TCIAB1245-5G
Bis(trimethylsilyl)sulphate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bis(trimethylsilyl)sulphate
Formula: C₆H₁₈O₄SSi₂
Pto. Ebullición: 90°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008268
Núm. CAS: 18306-29-1
EINECS: 242-192-0
UN: 2925
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca2b071ad5d2f471b4d363203c7f1db968ec1a0c&vid=ca2b071ad5d2f471b4d363203c7f1db968ec1a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %