Copper(II) wolframate ≥99.5% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
40217.18
40217.30
40217.18EA
117
EUR
40217.18
40217.30
Copper(II) wolframate ≥99.5% (metals basis)
Copper(II) wolframate
Purity: 99.5%
CAS No.: 13587-35-4
Molecular Formula: CuWO4
Formula Weight: 311.38
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,2657
MDL No.: MFCD00016067
Formula:
CuO₄W Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016067 Núm. CAS: 13587-35-4 EINECS: 237-022-7 Índice Merck: 14,2657 |