Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
89962.09
89962.18
89962.09EA
243
EUR
89962.09
89962.18
Tungsten dichloride dioxide ≥99%
Tungsten dichloride dioxide
Purity: 99%
CAS No.: 13520-76-8
Molecular Formula: WO2Cl2
Formula Weight: 286.75
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00054136
Formula:
Cl₂O₂W Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054136 Núm. CAS: 13520-76-8 EINECS: 236-862-1 ADR: 8,III |