Manganese(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Manganese(II) tungsten oxide
39374.18 39374.30
39374.18EA 152 EUR
39374.18 39374.30
Manganese(II) wolframate ≥99.9% (metals basis)
Manganese(II) wolframate
Purity: 99.9% CAS No.: 14177-46-9 Molecular Formula: MnWO4 Formula Weight: 302.79 Physical Form: -200 Mesh Powder Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014212
Formula: MnO₄W
MW: 302,79 g/mol
Densidad: 7,23
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014212
Núm. CAS: 14177-46-9