Nickel(II) wolframate ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 100 ppm Co)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Nickel tungsten oxide
41826.14
41826.22
41826.14EA
185
EUR
41826.14
41826.22
Nickel(II) wolframate ≥99.9% (metals basis excluding Co) (max. 100 ppm Co)
Nickel(II) wolframate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14177-51-6
Molecular Formula: NiWO4
Formula Weight: 306.53
Physical Form: -100 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016268
Formula:
NiO₄W MW: 306,53 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016268 Núm. CAS: 14177-51-6 EINECS: 238-032-4 |