1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24600.14
B24600.22
B24600.14EA
68
EUR
B24600.14
B24600.22
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
1-(4-Nitrophenylazo)-2-naphthol
CAS No.: 6410-10-2
Molecular Formula: C16H11N3O3
Formula Weight: 293.28
Melting Point: 248-252°
Beilstein Reference: 680469
MDL No.: MFCD00003908
Formula:
C₁₆H₁₁N₃O₃ Pto. de fusión: 248…252 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003908 Núm. CAS: 6410-10-2 EINECS: 229-093-8 |