Calmagite, puro indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
108170050 108170100 108170250 108171000
ACRO108170050EA 71.9 EUR
ACRO108170050 ACRO108170100 ACRO108170250 ACRO108171000
Calmagite, puro indicator grade
Calmagite
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₅S
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011656
Núm. CAS: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥300 (610 nm, in buffer)
Suitability (for Ca + Mg determination) Passes test
UV at 260 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥99.0 %