Calmagite
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
B21482.06 B21482.14 B21482.22
B21482.06EA 43.4 EUR
B21482.06 B21482.14 B21482.22
Calmagite
Calmagite
CAS No.: 3147-14-6 Molecular Formula: C17H14N2O5S Formula Weight: 358.37 Melting Point: 330° Beilstein Reference: 708596 Merck Reference: 14,1718 MDL No.: MFCD00011656
Formula: C₁₇H₁₄N₂O₅S
Pto. de fusión: >330 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011656
Núm. CAS: 3147-14-6
EINECS: 221-563-0
Índice Merck: 14,1718