Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulphonic acid monosodium salt, H acid monosodium salt, 8-Amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid monosodium salt, 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid Monosodium Salt Hydrate, 4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid monosodium salt, Sodium 4-Amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulphonate Hydrate, H acid Hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20078.0100 8.20078.0500
8.20078.0100EA 45.4 EUR
8.20078.0100 8.20078.0500
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate para síntesis, Sigma-Aldrich®
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
Formula: C₁₀H₈NNaO₇S₂
MW: 341.28 g/mol
Pto. de fusión: >380 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150460
Núm. CAS: 5460-09-3
EINECS: 226-736-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (acidimetric) ≥ 85.0 %
Water (K. F.) 8.0 - 12.0 %
Identity (IR) passes test
Synonyms 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
Hill Formula C10H8NNaO7S2