1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4'-Fluoro-1'-acetonaphthone, 1-(4-Fluoronaphthalen-1-yl)ethanone, 1-(4-Fluoro-1-naphthyl)ethanone
B25004.03 B25004.14
B25004.03EA 48.1 EUR
B25004.03 B25004.14
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene ≥97%
1-Acetyl-4-fluoronaphthalene
Purity: 97% CAS No.: 316-68-7 Molecular Formula: C12H9FO Formula Weight: 188.20 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6080 Boiling Point: 164-166°/14mm MDL No.: MFCD00134475
Formula: C₁₂H₉FO
MW: 188.20 g/mol
Pto. Ebullición: 164…166 °C (14 mmHg)
Densidad: 1.21
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134475
Núm. CAS: 316-68-7
EINECS: 206-261-9