1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
331500050
331500250
ACRO331500050EA
81.7
EUR
ACRO331500050
ACRO331500250
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol 98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Formula:
C₁₃H₁₄O₂ MW: 202.25 g/mol Pto. de fusión: 111…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632581 Núm. CAS: 77301-42-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to yellow to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 111 to 114 °C |
HPLC | ≥97.5 % |