1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
DL-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalenemethanol, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanol
B25628.06
B25628.14
B25628.06EA
55.9
EUR
B25628.06
B25628.14
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol ≥98%
1-(6-Methoxy-2-naphthyl)ethanol
Purity: 98%
CAS No.: 77301-42-9
Molecular Formula: C13H14O2
Formula Weight: 202.25
Melting Point: 111-112°
MDL No.: MFCD01632581
Formula:
C₁₃H₁₄O₂ MW: 202.25 g/mol Pto. de fusión: 111…112 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01632581 Núm. CAS: 77301-42-9 |