2-Allyloxytetrahydropyran ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A2391-25G A2391-5G
TCIAA2391-25GEA 213 EUR
TCIAA2391-25G TCIAA2391-5G
2-Allyloxytetrahydropyran ≥95.0% (por GC)
2-Allyloxytetrahydropyran
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. de inflamación: 35°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00154089
Núm. CAS: 4203-49-0
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27772231d9422e20fa141029072cfc11b71b43e0&vid=27772231d9422e20fa141029072cfc11b71b43e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %