Chromium(III) picolinate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Picolinic acid chromium salt, Chromium picolinate
P1347-25G P1347-5G
TCIAP1347-25GEA 139 EUR
TCIAP1347-25G TCIAP1347-5G
Chromium(III) picolinate ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Chromium(III) picolinate
Formula: C₁₈H₁₂CrN₃O₆
Número MDL: MFCD00068715
Núm. CAS: 14639-25-9
Índice Merck: 14,02236
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Purple to Dark purple to Dark red powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %