5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Acetyl-6-bromopyridine
H33204.03
H33204.06
H33204.03EA
71.5
EUR
H33204.03
H33204.06
5-Acetyl-2-bromopyridine ≥97%
5-Acetyl-2-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 139042-59-4
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 124-128°
MDL No.: MFCD04974527
Formula:
C₇H₆BrNO MW: 200,03 g/mol Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04974527 Núm. CAS: 139042-59-4 |