2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H55981.03
H55981.06
H55981.03EA
60.3
EUR
H55981.03
H55981.06
2-Acetyl-6-bromopyridine ≥97%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Purity: 97%
CAS No.: 49669-13-8
Molecular Formula: C7H6BrNO
Formula Weight: 200.03
Melting Point: 51-55°
MDL No.: MFCD00272200
Formula:
C₇H₆BrNO MW: 200,03 g/mol Pto. de fusión: 51…55 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00272200 Núm. CAS: 49669-13-8 |