3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A2376-1G
A2376-5G
TCIAA2376-1GEA
25
EUR
TCIAA2376-1G
TCIAA2376-5G
3-Acetyl-5-bromopyridine ≥97.0% (por GC)
3-Acetyl-5-bromopyridine
Formula:
C₇H₆BrNO MW: 200,03 g/mol |
Número MDL:
MFCD03086033 Núm. CAS: 38940-62-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 90.0 to 94.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...