4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
H33619.03 H33619.06
H33619.03EA 102 EUR
H33619.03 H33619.06
4-Acetyl-2-chloropyridine ≥97%
4-Acetyl-2-chloropyridine
Formula: C₇H₆ClNO
Pto. de fusión: 37…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07699406
Núm. CAS: 23794-15-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III