5-Nitro-2-picoline 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-5-nitropyridine
H61750.06 H61750.14
H61750.06EA 78.1 EUR
H61750.06 H61750.14
5-Nitro-2-picoline 95%
5-Nitro-2-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114179
Núm. CAS: 21203-68-9