5-Nitro-2-picoline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-5-nitropyridine
M2034-1G M2034-5G
TCIAM2034-1GEA 56 EUR
TCIAM2034-1G TCIAM2034-5G
5-Nitro-2-picoline ≥96.0% (by GC, titration analysis)
5-Nitro-2-picoline
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,12 g/mol
Número MDL: MFCD04114179
Núm. CAS: 21203-68-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa5a552db9af174a7a17bda77807bf289d74b432&vid=aa5a552db9af174a7a17bda77807bf289d74b432&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 107.0 to 112.0 deg-C