2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methanone
C2647-25G C2647-5G
TCIAC2647-25GEA 58 EUR
TCIAC2647-25G TCIAC2647-5G
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-(4-Chlorobenzoyl)pyridine
Formula: C₁₂H₈ClNO
MW: 217,6500 g/mol
Pto. Ebullición: 160°C
Número MDL: MFCD02930888
Núm. CAS: 6318-51-0
EINECS: 228-662-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3859fbb1ac6462f69be080aaa54a3c71d2194f16&vid=3859fbb1ac6462f69be080aaa54a3c71d2194f16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C