2,6-Bis(bromomethyl)pyridine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1936-1G B1936-5G
TCIAB1936-1GEA 58 EUR
TCIAB1936-1G TCIAB1936-5G
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine ≥99.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Bis(bromomethyl)pyridine
Formula: C₇H₇Br₂N
Número MDL: MFCD00191795
Núm. CAS: 7703-74-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5897985c768b6003076cb3845c86cdee85d8d636&vid=5897985c768b6003076cb3845c86cdee85d8d636&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C