2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
B20043.03
B20043.06
B20043.03EA
49.2
EUR
B20043.03
B20043.06
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide 98%
2-Amino-4-methylthiophene-3-carboxamide
Purity: 98%
CAS No.: 4651-97-2
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.20
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD00052594
Formula:
C₆H₈N₂OS MW: 156,20 g/mol Pto. de fusión: 173…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052594 Núm. CAS: 4651-97-2 |