5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
B24950.03 B24950.06
B24950.03EA 34.6 EUR
B24950.03 B24950.06
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol ≥97%
5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₄
MW: 224,22 g/mol
Pto. de fusión: 143…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053057
Núm. CAS: 175135-19-0