N(α)-Cbz-L-tryptophan ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
(S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic acid, N(α)-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, N-Cbz-L-Tryptophan, Z-Trp-OH
Purity: 98+%
CAS No.: 7432-21-5
Molecular Formula: C19H18N2O4
Formula Weight: 338.37
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 96743
Optical Rotation: +3.1° (c=3 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00065700
Formula:
C₁₉H₁₈N₂O₄ MW: 338,4 g/mol Pto. de fusión: 121…126 °C |
Número MDL:
MFCD00065700 Núm. CAS: 7432-21-5 EINECS: 231-074-4 |