1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
170690100 170690500
ACRO170690100EA 74 EUR
ACRO170690100 ACRO170690500
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,64 g/mol
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001289
Núm. CAS: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %