1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H50274.03 H50274.06
H50274.03EA 50.9 EUR
H50274.03 H50274.06
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Purity: 99% CAS No.: 72934-37-3 Molecular Formula: C10H9ClO2 Formula Weight: 196.64 Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00001289
Formula: C₁₀H₉ClO₂
Pto. de fusión: 152…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001289
Núm. CAS: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5