2,5-Bis(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2169-1G
B2169-5G
TCIAB2169-1GEA
50
EUR
TCIAB2169-1G
TCIAB2169-5G
2,5-Bis(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole ≥98.0% (by HPLC)
2,5-Bis(4-aminophenyl)-1,3,4-oxadiazole
Formula:
C₁₄H₁₂N₄O |
Número MDL:
MFCD00042667 Núm. CAS: 2425-95-8 EINECS: 219-373-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % (calcd.on anh.substance) |
Water | max. 7.0 % |