Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A13814.03
A13814.06
A13814.03EA
45.2
EUR
A13814.03
A13814.06
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate ≥98%
Ethyl-3,4,5-trimethylpyrrole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 2199-46-4
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.24
Melting Point: 124-128°
Beilstein Reference: 132613
Formula:
C₁₀H₁₅NO₂ Pto. de fusión: 124…128 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051948 Núm. CAS: 2199-46-4 |