4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
H53186.03
H53186.06
H53186.03EA
62.8
EUR
H53186.03
H53186.06
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 96%
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 389621-81-2
Molecular Formula: C11H14BNO3
Formula Weight: 219.05
Melting Point: 136-140°
MDL No.: MFCD03411950
Formula:
C₁₁H₁₄BNO₃ MW: 219,05 g/mol Pto. de fusión: 136…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411950 Núm. CAS: 389621-81-2 |