10-Bromodecanoic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H60292.06 H60292.14
H60292.06EA 57.6 EUR
H60292.06 H60292.14
10-Bromodecanoic acid 95%
10-Bromodecanoic acid
Formula: C₁₀H₁₉BrO₂
MW: 251,16 g/mol
Pto. de fusión: 38…41 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014388
Núm. CAS: 50530-12-6